Learn More
Aminodifenilmetano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10551721 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10551721 25 g Frasco de vidrio 25 g
10676481 1 g Frasco de vidrio 1 g
10187893 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10551721 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 304320250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 91-00-9 | C13H13N | 183.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-00-9
Fórmula molecular C13H13N
Peso molecular (g/mol) 183.25
Número MDL MFCD00008059
Clave InChI MGHPNCMVUAKAIE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aminodiphenylmethane, benzhydrylamine, 1,1-diphenylmethylamine, diphenylmethyl amine, 1,1-diphenylmethanamine, alpha-aminodiphenylmethane, methanamine, 1,1-diphenyl, alpha-phenylbenzylamine, benzhydrylamin, benzhydryl amine
PubChem CID 7036
Nombre IUPAC difenilmetanamina
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aminodiphenylmethane
Punto de fusión 12.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 295.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)2CHNH2
Índice de refracción 1.5950 to 1.5970
Cantidad 25 g
Beilstein 12, 1323
Índice Merck 15, 1078
Gravedad específica 1.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.25
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido