Learn More
AMIGO3 Antibody (371301) [DyLight 405], Novus Biologicals™
Código de producto. 30732736 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Código de producto. Cantidad
30732736 0.1 mL
1 options
Código de producto. 30732736 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB2375E
Rat Monoclonal Antibody
AMIGO3 Monoclonal antibody specifically detects AMIGO3 in Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno AMIGO3
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 371301
Conjugado DyLight 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen adhesion molecule with Ig-like domain 3, ALI3, Alivin-3, AMIGO-3, amphoterin-induced gene and ORF 3, amphoterin-induced protein 3, KIAA1851, MGC120552
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse AMIGO3, Thr20-Pro378, Accession # Q8C2S7
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 386724
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a