Learn More
Merck Unidades de filtración para centrifugación Amicon™ Ultra-4
Código de producto. 10131842 Tienda Merck Productos
Cambiar vista
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
50 kDa
Cantidad:
24Pack
8 Paq.
8Pack
96 Paq.
96Pack
Diámetro (métrico):
17,2 mm
17,3 mm
22,7 mm
Tamaño de la unidad:
24 PCS
8 PCS
96 PCS
paquete de 24
paquete de 8
paquete de 96
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. MWCO Cantidad Diámetro (métrico) unitSize
10131842 50 kDa 8Pack 22,7 mm paquete de 8
10191813 3 kDa 8Pack 22,7 mm 8 PCS
10384823 3 kDa 24Pack 17,3 mm paquete de 24
10283383 3 kDa 96Pack 17,3 mm 96 PCS
10640753 10 kDa 8 Paq. 22,7 mm paquete de 8
10341782 10 kDa 24Pack 17,2 mm 24 PCS
10158911 10 kDa 96 Paq. 17,3 mm paquete de 96
10677872 30 kDa 8Pack 22,7 mm paquete de 8
10687872 30 kDa 24Pack 22,7 mm 24 PCS
10254762 50 kDa 24Pack 22,7 mm paquete de 24
10540962 100 kDa 8Pack 22,7 mm paquete de 8
10638262 100 kDa 24Pack 22,7 mm paquete de 24
10698062 100 kDa 96Pack 22,7 mm paquete de 96
10210342 30 kDa 96Pack 22,7 mm 96 PCS
10264762 50 kDa 96Pack 22,7 mm paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 10131842 Proveedor Merck N.º de proveedor UFC805008
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Dos tubos de microcentrífugas
Logre una alta recuperación de muestras y un procesamiento de muestras rápido. EMD Amicon™ Las unidades de filtro ultracentrífugo cuentan con membranas de celulosa regenerada que son ideales para proteínas& Purificación, concentración y desalinización de ácidos nucleicos.
Logre una alta recuperación de muestras y un procesamiento de muestras rápido. EMD Amicon™ Las unidades de filtro ultracentrífugo cuentan con membranas de celulosa regenerada que son ideales para proteínas& Purificación, concentración y desalinización de ácidos nucleicos.
  • Ultracel de alta recuperación™ -Membranas de celulosa regenerada PL con MWCO de 3, 10, 30, 50 o 100 kDa
  • La membrana vertical reduce la polarización para tiempos de centrifugado ultrarrápidos (de tan solo entre 10 y 15 minutos)
  • La membrana termosellada elimina la posibilidad de extracciones posteriores
  • Compatibilidad de rotor universal
  • Alta recuperación de retenido de > 90%
  • Factores de alta concentración de 80 a 100 veces (volumen mínimo de concentrado final: 200 μL)
  • Monitorización sencilla de muestras gracias a la carcasa translúcida y a las gradaciones de volumen
  • El acceso directo a las muestras de la pipeta elimina el paso de procesamiento para recuperar el concentrado
El filtro centrífugo permite
  • Concentración de muestras biológicas que contienen antígenos, anticuerpos, enzimas, ácidos nucleicos o microorganismos
  • Purificación de componentes macromoleculares encontrados en los extractos de cultivo de tejidos o lisados celulares
  • Concentración de proteínas diluidas o prepurificadas a partir de eluyentes de columna
  • Desalinización y cambio de tampón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Desechables Un solo uso
Material (membrana) Celulosa regenerada Ultracel-PL de alta recuperación
MWCO 50 kDa
Esterilidad No estéril
Área de filtración 3 cm2
Para utilizar con (aplicación) Purificación de proteínas, concentración y desalinización de proteínas
Material de la carcasa Celulosa regenerada (RC)
Incluye Dos tubos de microcentrífugas
Cantidad 8Pack
Tipo Filtros para centrífuga
Volumen (métrico) 4 mL
Longitud (métrico) 124 mm
Diámetro (métrico) 22,7 mm