Learn More
Merck Amicon™ Pro Purification System with Ultra-0.5 Device, 10 Kda
Código de producto. 15292220 Tienda Merck Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
24Pack
Incluye:
24 filtros Amicon Ultra NMWCO 10 KDa, 24 dispositivos de intercambio y 24 tubos de recogida con tapón
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
Código de producto. Cantidad Incluye unitSize
15292220 24Pack 24 filtros Amicon Ultra NMWCO 10 KDa, 24 dispositivos de intercambio y 24 tubos de recogida con tapón paquete de 24
1 options
Código de producto. 15292220 Proveedor Merck N.º de proveedor ACS501024
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Amicon Pro Purification System - A Centrifugal Tool collapsing protein purification with concentration & buffer exchange.
Sistema de purificación Amicon Pro: una herramienta centrífuga que reduce el proceso de purificación de proteínas mediante la concentración y el intercambio de tampones.
El sistema de purificación Amicon™ Pro incluye lo siguiente: Filtros Amicon Ultra NMWCO, dispositivos de recambio y tubos de recogida con tapón.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Desechables
MWCO 10 kDa
Esterilidad No estéril
Material de la carcasa Celulosa regenerada (RC)
Incluye 24 filtros Amicon Ultra NMWCO 10 KDa, 24 dispositivos de intercambio y 24 tubos de recogida con tapón
Cantidad 24Pack
Tipo Filtros para centrífuga
Volumen (métrico) 10 mL
Longitud (métrico) 12 cm