Descripción
AMICA/JAML Monoclonal specifically detects AMICA/JAML in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | AMICA/JAML |
| Aplicaciones | CyTOF, Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 401901 |
| Conjugado | PerCP |
| Dilución | Flow Cytometry, CyTOF-ready |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | adhesion molecule, interacts with CXADR antigen 1, AMICA, Gm638 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human AMICA/JAML, Leu20-Leu275, Accession # Q86YT9 |
| Mostrar más |