Learn More
AMG319, MedChemExpress
Código de producto. 16466036
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16466036 100 mg 100 miligramos
16448157 5 mg 5 miligramos
16405448 10 mg 10 miligramos
16401627 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16466036
Marca: Medchem Express HY12948
MedChemExpress AMG319 is a potent and selective PI3Kδ kinase inhibitor with IC50 of 18 nM.
AMG319 is a potent and selective PI3Kδ kinase inhibitor with IC50 of 18 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AMG319
CAS 1608125-21-8
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H16FN7
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (129.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H](NC1=C2N=CNC2=NC=N1)C3=CC4=CC=C(F)C=C4N=C3C5=NC=CC=C5
Peso molecular (g/mol) 385.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.4
Porcentaje de pureza 98.27%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease