Learn More
Skytec™ Respirador desechable AMF3CV P3
Código de producto. 30242979 Tienda Skytec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10/Pk.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30242979 10/Pk. paquete de 10
1 options
Código de producto. 30242979 Proveedor Skytec™ N.º de proveedor MMFS/ALP/AMF3CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.98€
    77.50€ / paquete de 10
    Ahorro 25.48€
    24% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
La SERIE Alpha Flow ha sido diseñada para mejorar la comodidad y el rendimiento manteniendo al mismo tiempo un ajuste seguro. La codificación por colores de la gama hace que la identificación sea sencilla y fácil cuando se requieren distintos niveles de protección.
  • La gran superficie garantiza una resistencia respiratoria muy baja.
  • Nueva válvula de exhalación de gran tamaño que reduce la acumulación de calor y mejora la comodidad del usuario.
  • Carcasa Alphamesh codificada por colores para facilitar su identificación
  • La correa para la cabeza ajustable permite un ajuste seguro y cómodo.
  • Sin metal: adecuado para aplicaciones en la industria alimentaria.
  • El puente nasal preformado elimina la necesidad de ajustes regulares
  • Compatible con una amplia gama de gafas de seguridad.
  • La malla suave y flexible mantiene su forma y no se colapsa durante el uso.
  • Cumple con la norma EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR
Especificaciones
Factor de protección asignado (APF) 20
Certificaciones/conformidad CE , EN 149:2000 + A1:2009 FFP3 NR
Color Naranja
Design Type Copa/moldeado
Desechables Un solo uso
Tipo de filtro FFP3
Material Polipropileno
Tipo de producto Respirador para partículas de uso general
Tamaño Talla única
Con válvula de exhalación Sí
Material de la capa de filtración Polipropileno fundido por soplado
Material de la correa de la cabeza Elástico textil, elástico tejido
Modelo Flujo alfa
Cantidad 10/Pk.