Learn More
Skytec™ Respirador desechable AMF-2V P2
Descripción
- La gran superficie garantiza una resistencia respiratoria muy baja
- Nueva válvula de exhalación de gran tamaño que reduce la acumulación de calor y mejora la comodidad del usuario.
- Carcasa Alphamesh codificada por colores para facilitar su identificación
- La correa para la cabeza ajustable permite un ajuste seguro y cómodo.
- Sin metal: adecuado para aplicaciones en la industria alimentaria.
- El puente nasal preformado elimina la necesidad de ajustes regulares
- Compatible con una amplia gama de gafas de seguridad.
- La malla suave y flexible mantiene su forma y no se colapsa durante el uso.
- Cumple con la norma EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR
Especificaciones
Especificaciones
| Factor de protección asignado (APF) | 10 |
| Certificaciones/conformidad | CE , EN 149:2000 + A1:2009 FFP2 NR |
| Color | Azul |
| Design Type | Copa/moldeado |
| Desechables | Un solo uso |
| Tipo de filtro | FFP2 |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de producto | Respirador para partículas de uso general |
| Tamaño | Talla única |
| Con válvula de exhalación | Sí |
| Mostrar más |