Learn More
Cytiva Unidad de transferencia semiseca Amersham™ TE70 y TE70 PWR
Código de producto. 10468264 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
TE 70
TE 70 PWR, con fuente de alimentación integral
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo unitSize
10468264 TE 70 PWR, con fuente de alimentación integral cada uno
10420550 TE 70 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10468264 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 11001341
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Proteínas de electrotransferencia de geles de poliacrilamida de hasta 14 x 16cm (TE 77 PWR) y 21 x 26cm (TE 77) en tamaño en menos de una hora
  • Los electrodos perforados de platino-titanio y acero inoxidable de larga duración dan transferencias uniformes y libres de contaminación.
  • Requiere un tampón mínimo, solo lo suficiente para saturar papeles y membranas de transferencia
  • Utiliza corriente baja (0,5A) y tensión baja (30V) para las transferencias: más seguro y económico
  • Adecuado para geles de hasta 14 × 16cm y 21 × 26cm
  • Probado para su uso con reactivos de Western Blotting (inmunotransferencia) Amersham™ ECL
  • Función exclusiva de parada automática; la transferencia se detiene cuando se agota el tampón, lo que evita el sobrecalentamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Los blotters semisecos ECL están diseñados para ofrecer excelentes resultados de transferencia electroforética utilizando baja corriente y baja tensión con una cantidad mínima de tampón. Las unidades están disponibles con y sin fuentes de alimentación integradas para ofrecer la máxima flexibilidad.
Tipo Unidad de transferencia semiseca TE 70 PWR , 14 × 16 cm
Dimensiones del gel 14 x 16 cm
Incluye 25 láminas de papel para inmunotransferencia, 50 láminas de celofán, 2 máscaras sólidas, máscaras para geles de 7 x 8 cm y 14 x 16 cm
Modelo TE 70 PWR, con fuente de alimentación integral
Anchura (métrico) 38 cm
Altura (métrico) 9 cm