Learn More
Cytiva Complejo streptavidina-HRP biotinilada Amersham™
Código de producto. 10470705 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
Tamaño de la unidad:
2 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10470705 2 mL 2 ML
1 options
Código de producto. 10470705 Proveedor Cytiva N.º de proveedor RPN10512ML
 Artículo restringido
En stock
Estreptavidina conjugada con moléculas enzimáticas indicadoras para su uso en blotting y aplicaciones de hibridación in situ
  • Reactivos de alta especificidad
  • Conjugación obtenida usando el método de acoplamiento de periodato descrito por Nakane y sus compañeros
  • Se vende en base a título en un ELISA y rendimiento en un western blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Adecuado para el uso en ECL™, Western blotting, ensayos por inmunoabsorción ligados a enzimas (ELISA), inmunocitoquímica
Incluye Solución salina tamponada con fosfatos de 2 ml (0,1 M fosfato de sodio, 0,1 M cloruro de sodio, pH 7,5) que contiene un 1 % (p/v) de seroalbúmina bovina y un agente antimicrobiano
Cantidad 2 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Streptavidin-Biotinylated Horseradish Peroxidase Complex, 2 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: reaction mass of: 5-chloro2-methyl-4-isothiazolin3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol