Learn More
Cytiva Membrana de transferencia de nitrocelulosa reforzada Amersham™
Código de producto. 15255928 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
10 hojas
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15255928 1 unidad 10 hojas
1 options
Código de producto. 15255928 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 10600124
 Artículo restringido
En stock
Membrana de nitrocelulosa, con un 0,45 μEl tamaño de poro m es adecuado para proteínas de una amplia gama de pesos moleculares.
  • Bajo fondo y excelente relación señal-ruido.
  • Compatible con una variedad de sistemas de etiquetado y detección.
  • Alta capacidad de unión.
  • Adecuado para proteínas de una amplia gama de pesos moleculares.
  • La fórmula patentada de nitrocelulosa proporciona una larga vida útil de las proteínas enlazadas.
  • Disponible en tamaños precortados populares para su aplicación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Membrana blotting
Tipo de muestra proteína
Cantidad 1 unidad
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones de western, southern and northern blotting
compliance-icons
Nombre del producto
  • Amersham Protran Supported Nitrocellulose PT 0.45 µm, 102x133 mm, 10/PK
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose