Learn More
Cytiva™ Sándwiches para western blotting de nitrocelulosa Amersham™ Protran™ NC
Código de producto. 15209884 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
8 cm
Anchura (métrico):
9 cm
Tamaño de poro:
0,1 μm
0,2 μm
0,45 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) Tamaño de poro Tamaño de la unidad
15209884 8 cm 9 cm 0,2 μm paquete de 10
15299874 8 cm 9 cm 0,45 μm paquete de 10
15219884 8 cm 9 cm 0,1 μm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15209884 Proveedor Cytiva™ N.º de proveedor 10600115
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    180.54€
    148.11€ / paquete de 10
    Ahorro 32.43€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Sándwiches de papel de filtro y membrana de nitrocelulosa Protran NC cómodos, precortados y premontados
  • Premontado con dos Whatman™ Papeles de filtro Chr de 3 mm de espesor medio (0,34 mm) para simplificar la configuración
  • Se adapta a la mayoría de formatos de gel prefundido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Longitud (métrico) 8 cm
Anchura (métrico) 9 cm
Cantidad Paquete de 10
Formato Sándwich
Material Nitrocellulose
Tamaño de poro 0,2 μm
Dimensions (LxW) 80 x 90 mm
compliance-icons
Product Identifier
  • amersham protran sandwich 0.2µm NC +3mm 80mm x 90mm
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 2
Hazard Statement
  • H228-Sólido inflamable.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose