Learn More
Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ MP
Código de producto. 10084764 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensions (LxW):
5 x 7 pulg
18 x 24 cm
8 x 10 pulg
Cantidad:
100 hojas/caja, bolsa de película individual
50 hojas/caja, sobre de película individual
50 hojas/caja, bolsa de película individual
Tamaño de la unidad:
100 ST
50 ST
50 hojas
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensions (LxW) Cantidad Tamaño de la unidad
10084764 18 x 24 cm 50 hojas/caja, sobre de película individual 50 hojas
10627265 8 x 10 pulg 100 hojas/caja, bolsa de película individual 100 ST
10742837 8 x 10 pulg 50 hojas/caja, bolsa de película individual 50 ST
10034944 5 x 7 pulg 50 hojas/caja, bolsa de película individual 50 hojas
10094984 18 x 24 cm 100 hojas/caja, bolsa de película individual 100 ST
10218674 18 x 24 cm 50 hojas/caja, bolsa de película individual 50 ST
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10084764 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 28906850
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    347.01€
    305.79€ / 50 hojas
    Ahorro 41.22€
    11% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Se utiliza en procesadores automáticos o de forma manual en depósitos y bandejas que utilizan los fijadores y reveladores de película de rayos X más comunes. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hyperfilm™ MP es una excelente película multiusos construida a partir de una base transparente recubierta en ambos lados con una emulsión fotográfica que está protegida por una capa antirayaduras.
  • Alta sensibilidad para objetivos de baja concentración
  • Optimizado para autorradiografía directa e indirecta con 3H, 14C, 32P, 33P, 35S, 125I
  • Fondo transparente para un contraste excelente y una mejor visibilidad de la banda.
  • Imágenes de calidad óptima para la publicación
  • Alta resolución a un precio económico
  • Facilidad de uso:
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Southern, Northern, y Western Blots 32P, 33P, 125I. Secuenciación 32S, 33P, 35P. Fluorografía de 3H, 14C y 35S
Cantidad 50 hojas/caja, sobre de película individual
Dimensions (LxW) 18 x 24 cm