Descripción
- El revestimiento antiestático reduce el riesgo de artefactos visibles
- La base transparente ofrece un alto contraste para facilitar la lectura de las imágenes
- Adecuado para su uso con todos los sistemas quimioluminiscentes de luz azul y verde.
- La película se puede procesar en procesadores automáticos o manualmente utilizando los desarrolladores y fijadores de películas de rayos X más comunes
- Detección quimioluminiscente en transferencias Western blot, Southern blot y Northern blot
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Amersham Hyperfilm ECL |
| Para utilizar con (aplicación) | Detección quimioluminiscente en transferencias Western, Southern y Northern blot. |
| Cantidad | 50 hojas/caja |
| Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
| Dimensions (LxW) | 18 x 24 cm (7,1 x 9,5 pulg.) |