Learn More
Cytiva Cassettes para autorradiografía Amersham™ Hypercassette™
Código de producto. 10734997 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensions (LxW):
5 x 7 pulg.
18 x 24 cm
20 x 40 cm
8 x 10 pulg
24 x 30 cm
10 x 12 pulg
30 x 40 cm
Color:
Neutro (estándar)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensions (LxW) Color Tamaño de la unidad
10734997 8 x 10 pulg Neutro (estándar) 1 PCS
10035854 5 x 7 pulg. Neutro (estándar) cada uno
10229294 24 x 30 cm Neutro (estándar) cada uno
10239344 20 x 40 cm Neutro (estándar) cada uno
10499404 18 x 24 cm Neutro (estándar) 1 PCS
10127064 30 x 40 cm Neutro (estándar) cada uno
10585785 10 x 12 pulg Neutro (estándar) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10734997 Proveedor Cytiva N.º de proveedor RPN11649
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Casetes de autorradiografía sólidos e inastillables para exposiciones herméticas a la luz a temperaturas de hasta - 70 °C
Los casetes de autorradiografía Amersham Hypercassette están fabricados con aluminio resistente y diseñados para las demandas más duras de la investigación en ciencias de la vida. Los casetes profundos tienen 1,5 cm de profundidad, lo que les permite acomodar muestras más gruesas. Una selección de colores de Hypercassette permite la codificación de colores del trabajo.
  • Proporcione el máximo contacto entre la película y la muestra
  • La almohadilla no porosa proporciona una superficie limpia que garantiza una contaminación mínima
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Los casetes de autorradiografía Amersham hypercassette están diseñados para resistir a las demandas más duras de la investigación en ciencias de la vida.
Longitud (imperial) 8 in
Longitud (métrico) 203,2 mm
Anchura (imperial) 10 in
Anchura (métrico) 254 mm
Material Aluminio
Color Neutro (estándar)
Para utilizar con (aplicación) Exposiciones herméticas a la luz a temperaturas inferiores a - 70 °C
Dimensions (LxW) 8 x 10 pulg