Descripción
- Premontado con dos papeles de filtro Whatman™ de espesor medio 3MM Chr (0,34 mm) para simplificar la configuración
- Se adapta a la mayoría de formatos de gel prefundido
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 8 cm |
| Anchura (métrico) | 9 cm |
| Cantidad | 10/pack |
| Formato | Sándwich |
| Tamaño de poro | 0,2 μm |
| Dimensions (LxW) | 8 x 9 cm |
| Tipo de producto | Amersham Hybond P Sandwich |