Learn More
Cytiva™ Membrana de PVDF Amersham™ Hybond™: Rodillos
Código de producto. 15239814 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensions (LxW):
4 m x 260 mm
Grado:
Hybond Liga de Fútbol Profesional
Hybond PAG
Hybond SEC
Tamaño de la unidad:
1 ROLL
1 rollo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensions (LxW) Grado Tamaño de la unidad
15239814 4 m x 260 mm Hybond PAG 1 rollo
15249814 4 m x 260 mm Hybond SEC 1 ROLL
15279884 4 m x 260 mm Hybond Liga de Fútbol Profesional 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15239814 Proveedor Cytiva™ N.º de proveedor 10600021
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ideales para aplicaciones de transferencia western blotting donde se requieren extracción y resondeo. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hybond™ Membranas de PVDF: Los rollos son membranas de PVDF hidrófobas.
Ideales para aplicaciones de transferencia western blotting donde se requieren extracción y resondeo.Membranas de PVDF Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hybond™:Los rollos son membranas de PVDF hidrófobas.
Se suministra en rollos.
  • Membranas de PVDF hidrófobas
  • El pequeño tamaño de poro elimina el soplado y aumenta la unión de proteínas en un intervalo amplio de pesos moleculares
Amersham Hybond de 0,2 μm
  • Compatible con una amplia gama de disolventes utilizados para desteñir rápidamente
  • Amersham Hybond SEQ de 0,2 μm
    • Diseñado específicamente para aplicaciones de secuenciación de proteínas y análisis de aminoácidos en fase sólida
    • Ofrece una excelente transferencia para proteínas Mr<20 000
    Amersham Hybond LFP de 0,2 μm
    • Optimizado específicamente para detección por fluorescencia en aplicaciones de Western blotting
    • Proporciona una baja fluorescencia de fondo, lo que se traduce en una alta sensibilidad
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Longitud (métrico) 4 m
    Anchura (métrico) 260 mm
    Para utilizar con (aplicación) Compatible con una amplia gama de disolventes utilizados para desteñir rápidamente
    Capacidad de unión 363 a 430 μg IgG/cm 2 (Método de incubación), 167 a 199 μg BSA/ cm2 (Método de incubación)
    Formato Rollo
    Material Difluoruro de polivinilideno (PVDF)
    Tamaño de poro 0,2 μm
    Dimensions (LxW) 4 m x 260 mm
    Línea de productos Amersham, Hybond
    Grado Hybond PAG