Descripción
- Higher mechanical strength than unsupported nitrocellulose allows for stripping and reprobing
- Chemically stable, allowing the use of a range of solvents for rapid destaining
- Protein binding capacity >125μg/cm2
- Pore size 0.45μm
- 8 x 7.5cm membrane matches Amersham™ECL™ precast gels and can be used with the Amersham ECL Gel horizontal electrophoresis system
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 30 cm |
| Anchura (métrico) | 3 m |
| Para utilizar con (aplicación) | Protein transfers; Western blotting |
| Para utilizar con (equipo) | With the Amersham ECL Gel horizontal electrophoresis system |
| Capacidad de unión | 125 μg/cm2 |
| Cantidad | 1 Roll |
| Formato | Roll |
| Material | PVDF |
| Tamaño de poro | 0.45 μm |