Learn More
Cytiva Membranas Amersham™ Hybond™ -N+
Código de producto. 11718308 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 rollo
10 láminas
20 hojas
5 láminas
50 discos con cuadrícula
50 láminas
Dimensions (LxW):
11,9 x 7,8 cm
12 x 10 cm
15 x 10 cm
15 x 20 cm
20 cm x 3 m
20 x 20 cm
22,2 x 22,2 cm
30 x 50 cm
30 cm x 3
No aplica
Diámetro (métrico):
82 mm
No aplicable
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 50
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Dimensions (LxW) Diámetro (métrico) unitSize
11718308 20 hojas 12 x 10 cm No aplicable paquete de 20
10320175 1 rollo 20 cm x 3 m No aplicable 1 PCS
11778358 10 láminas 22,2 x 22,2 cm No aplicable paquete de 10
10506125 1 rollo 30 cm x 3 No aplicable 1 PCS
10025324 5 láminas 30 x 50 cm No aplicable cada uno
11708308 50 láminas 11,9 x 7,8 cm No aplicable paquete de 50
11758318 20 hojas 15 x 10 cm No aplicable paquete de 20
11708328 10 láminas 15 x 20 cm No aplicable 10 PCS
11728338 10 láminas 20 x 20 cm No aplicable paquete de 10
11738328 50 discos con cuadrícula No aplica 82 mm paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 11718308 Proveedor Cytiva N.º de proveedor RPN1210B
Utilícelo para obtener máxima sensibilidad en la transferencia de ADN y ARN. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hybond™ La membrana -N+ es una membrana de nailon con carga positiva para uso con detección de quimioluminiscencia y quimiofluorescencia radiactiva y no radiactiva.
  • Tamaño de poro de 0,45 μm con retención de ácidos nucleicos >50 bp
  • Capacidad de unión para ácidos nucleicos de 600 μg/cm2
  • Adecuado para matrices de alta densidad
  • Excelente sensibilidad en transferencias convencionales Southern blot
  • Las muestras de ácido nucleico se pueden fijar mediante UV u horneado
  • No es adecuado para transferencia y fijación de álcali
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 12 cm
Anchura (métrico) 10 cm
Para utilizar con (aplicación) Southern blots; fijación UV
Capacidad de unión Hasta 600 μg/cm2
Diámetro (métrico) No aplicable
Cantidad 20 hojas
Formato Hoja
Material Nailon, carga positiva
Dimensions (LxW) 12 x 10 cm