Learn More
Cytiva™ Reactivos de detección de inmunotranferencia (Western blotting) Amersham™ ECL™
Código de producto. 10754557 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
62,5 mL
125 mL
250 mL
375 mL
Suficiente para:
Detección de membranas de 6000cm2
Membrana de 1000 cm2
Membrana de 2000 cm2
Membrana de 4000 cm2
Tamaño de la unidad:
1 PCS
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Suficiente para Tamaño de la unidad
10754557 62,5 mL Membrana de 1000 cm2 1 PCS
10773577 375 mL Detección de membranas de 6000cm2 1 PCS
10340125 125 mL Membrana de 2000 cm2 1 PCS
10155854 250 mL Membrana de 4000 cm2 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10754557 Proveedor Cytiva™ N.º de proveedor RPN2109
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Se utiliza para todas las inmunotransferencias rutinarias. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ ECL™ Los reactivos de detección mediante transferencia Western son los primeros reactivos de detección quimioluminiscentes disponibles comercialmente en el mundo y siguen siendo uno de los más utilizados.
  • Detectable en Hyperfilm™ ECL o con generador de imágenes de CCD
  • Utiliza una detección mejorada basada en luminol que es adecuada para todas las inmunotransferencias rutinarias (Western blotting)
Inmunotransferencia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto ECL Reactivo de detección de Western Blot
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Cantidad 62,5 mL
Sensibilidad ∼10 páginas
Suficiente para Membrana de 1000 cm2
Contenido y almacenamiento 62,5 mL reactivo de detección, 162,5 mL reactivo de detección 2. 2 °C a 8 °C