Learn More
Cytiva Reactivo de detección de inmunotransferencia (Western Blotting) Amersham™ ECL™ start
Tienda Cytiva ProductosDescripción
Amersham™ ECL™ start es un reactivo de detección quimioluminiscente de la familia de productos Amersham ECL que se recomienda para el análisis confirmatorio y la detección de niveles altos a medios de proteínas endógenas.
- La larga duración de la señal proporciona flexibilidad en el diseño del ensayo y una detección solida de grandes conjuntos experimentales.
- Produce un fondo bajo, independientemente del método de detección
- La solución de trabajo es estable durante cinco días
- La larga vida útil de las 18 horas es conveniente para aquellos que ejecutan Western blots con poca frecuencia
- Detección en película de rayos X o generador de imágenes de CCD
- Membrana recomendada: PVDF o nitrocelulosa
- Para la detección de proteínas de gran abundancia
- Reactivo de detección incoloro 1 y 2
Aplicaciones:
Western blotting rutinaria y confirmatoria
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | ECL Reactivo de detección de Western Blot |
| Cantidad | 400 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Western blotting rutinaria y confirmatoria |
| Requisitos de almacenamiento | De 18 °C a 30 °C |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?