Learn More
Cytiva Reactivo de detección de inmunotransferencia (Western Blotting) Amersham™ ECL™ start
Tienda Cytiva ProductosDescripción
Amersham™ ECL™ start es un reactivo de detección quimioluminiscente de la familia de productos Amersham ECL que se recomienda para el análisis confirmatorio y la detección de niveles altos a medios de proteínas endógenas. Amersham ECL start tiene una larga duración de la señal, lo que permite exposiciones múltiples de la membrana más un conveniente período de tiempo entre el experimento y el análisis.
- La larga duración de la señal proporciona flexibilidad en el diseño del ensayo y una detección solida de grandes conjuntos experimentales.
- Produce un fondo bajo, independientemente del método de detección
- La solución de trabajo es estable durante cinco días
- La larga vida útil de las 18 horas es conveniente para aquellos que ejecutan Western blots con poca frecuencia
- Detección en película de rayos X o generador de imágenes de CCD
- Membrana recomendada: PVDF o nitrocelulosa
- Para la detección de proteínas de gran abundancia
- Reactivo de detección incoloro 1 y 2
Aplicaciones:
Western blotting rutinaria y confirmatoria
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | ECL Reactivo de detección de Western Blot |
| Cantidad | 200 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Western blotting rutinaria y confirmatoria |
| Requisitos de almacenamiento | De 18 °C a 30 °C |