Learn More
Cytiva Reactivo de detección de inmunotransferencia (Western blotting) Amersham™ ECL™ Prime
Código de producto. 12994780 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Suficiente para:
Membrana de 1000 cm2
Membrana de 3000cm2
Tamaño de la unidad:
1 PCS
3 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Suficiente para Tamaño de la unidad
12994780 Membrana de 3000cm2 3 PCS
10308449 Membrana de 1000 cm2 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12994780 Proveedor Cytiva N.º de proveedor RPN2236
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Solución A (solución de luminol) y solución B (solución de peróxido)
Permita el uso de anticuerpos primarios y secundarios muy diluidos sin reducir la sensibilidad. Cytiva Lifescience™ Amersham™ ECL™ El reactivo de detección de transferencia Western Prime produce una alta intensidad de señal y sensibilidad.
p>
  • La señal estable permite varias exposiciones y hace que el reactivo sea adecuado para grandes series experimentales
  • Proporciona un tiempo de manipulación cómodo entre la detección y la finalización del experimento
  • Optimizado para adquisición de imágenes con ImageQuant™ LAS 4000 (adquisición de imágenes basada en CCD), membranas Amersham Hybond™ P (PVDF) y compatible con Amersham Hyperfilm™, membranas Amersham Hybond-ECL (nitrocelulosa)
  • También es compatible con marcadores de peso molecular Rainbow™ y marcadores de Western Blotting Amersham ECL DualVue™
Educación e investigación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto ECL Reactivo de detección de Western Blot
Para utilizar con (aplicación) Western blot confirmatorio o cuantitativo sensible
Sensibilidad ∼1 pág.
Suficiente para Membrana de 3000cm2
Contenido y almacenamiento Solución A (solución de luminol, 3 × 50 ml) y Solución B (solución de peróxido, 3 × 50 ml), 2 °C a 8 °C
compliance-icons
Nombre del producto
  • ECL Prime
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: trometamol, ethanediol, imidazole
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene 4% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.