Learn More
Cytiva™ Reactivo de detección de inmunotransferencia (Western blotting) Amersham™ ECL™ Prime
Tienda Cytiva ProductosDescripción
Includes
Solución A (solución de luminol) y solución B (solución de peróxido)
- La señal estable permite varias exposiciones y hace que el reactivo sea adecuado para grandes series experimentales
- Proporciona un tiempo de manipulación cómodo entre la detección y la finalización del experimento
- Optimizado para adquisición de imágenes con ImageQuant™ LAS 4000 (adquisición de imágenes basada en CCD), membranas Amersham Hybond™ P (PVDF) y compatible con Amersham Hyperfilm™, membranas Amersham Hybond-ECL (nitrocelulosa)
- También es compatible con marcadores de peso molecular Rainbow™ y marcadores de Western Blotting Amersham ECL DualVue™
Educación e investigación
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | ECL Reactivo de detección de Western Blot |
| Para utilizar con (aplicación) | Western blot confirmatorio o cuantitativo sensible |
| Sensibilidad | ∼1 pág. |
| Suficiente para | Membrana de 1000 cm2 |
| Contenido y almacenamiento | Solución A (solución de luminol, 50 ml) y solución B (solución de peróxido, 50 ml), de 2 °C a 8 °C |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- ECL Prime'
- Peligro
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H360D-Puede dañar al feto.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: trometamol, ethanediol, imidazole
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene 4% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.