Descripción
- Controle el progreso de la electroforesis de proteínas y evalúe la eficiencia de transferencia y peso molecular de proteínas secadas sin tinción
- Mejorado para permitir una identificación más rápida y sencilla de las proteínas en geles SDS-poliacrilamida
- Listo para cargar
- Proporciona bandas más nítidas e intensas en geles y blots, y mejora el espaciado entre bandas para una determinación más precisa del peso molecular
- Proporciona imágenes fluorescentes utilizando los canales Cy3 y Cy5
Información de órdenes
Cada μenvase de 120 L es suficiente para utilizar al menos 40 minigeles (10 x 8 cm) o 20 geles grandes (20 x 20 cm). Cada μenvase de 500 L es suficiente para utilizar al menos 160 minigeles (10 x 8 cm) o 80 geles grandes (20 x 20 cm).
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Estos marcadores Rainbow fluorescentes se utilizan con el sistema de detección de western blotting ECL Plex. |
| Color | Multi |
| Formulación | Se suministra en un tampón de muestras y glicerol al 35 % que contiene ácido mercaptoetanosulfónico (MESNA) como agente reductor |
| Para utilizar con (aplicación) | Para western blottings cuantitativos |
| Cantidad | 120 μl |
| Requisitos de almacenamiento | -20 °C |
| Suficiente para | 12 cargas de minigel |
| Tipo de producto | Marcadores de peso molecular de proteínas |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P264-Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium dodecyl sulphate, mesna, Glycine,N,N'-1, 2-ethanediylbis¢N-(carboxymethyl)-, sodium salt, hy
- UNKNOWN ACUTE-35.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene 32.5% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.