Learn More
Cytiva Agente de bloqueo Amersham™ ECL™
Código de producto. 10156414 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
40000 mg
Tamaño de la unidad:
40 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10156414 40000 mg 40 GR
1 options
Código de producto. 10156414 Proveedor Cytiva N.º de proveedor RPN2125
 Artículo restringido
En stock
Se utiliza para bloquear membranas de PVDF y nitrocelulosa. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ ECL™ El agente bloqueador bloquea las membranas que se van a utilizar con ECL y ECL Plus™ Reactivos de detección de Western blot.
  • Contiene 40 g de agente bloqueante de membrana
  • Suficiente para al menos 20 miniblots
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Membranas de fluoruro de polivinilideno (PVDF) y nitrocelulosa de bloqueo para el uso con reactivos de detección de Western blotting ECL™ y ECL™ PlusTM
Incluye 40 g de agente de bloqueo ECL™, suficiente para al menos 20 miniblots
Cantidad 40000 mg