Learn More
Cytiva Agente de bloqueo Amersham™ ECL Advance™
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
40g
Tamaño de la unidad:
40 GR
Descripción
Se utiliza para controlar el ruido de fondo. El reactivo bloqueante Cytiva Life Sciences™ Amersham™ ECL Advance™ controla el ruido de fondo mientras mantiene un alto nivel de intensidad de la señal.
Totalmente compatible tanto con membranas Hybond™ ECL™ (nitrocelulosa) y Hybond-P (PVDF).
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de productos | Amersham |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el bloqueo de membranas de PVDF y nitrocelulosa antes de la detección con reactivos de detección de Western blotting Amersham ECL, Amersham ECL Prime o Amersham ECL Select |
| Contenido y almacenamiento | De 2° a 8 °C |
| Tipo de producto | Reactivo de bloqueo |
| Cantidad | 40g |