Learn More
Cytiva Amersham™ ECL™ 4 to 20%, Tris-HCl, 1.4 mm, Protein Gel, 15-well
Código de producto. 11505854 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Pocillos:
15 pocillos
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Pocillos unitSize
11505854 15 pocillos paquete de 10
1 options
Código de producto. 11505854 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 28990159
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Separation Type: Denaturing, Native; For Use With: Amersham ECL Gel Box
Homogeneous and gradient gels for horizontal protein electrophoresis.
  • Amersham™ ECL™ Gels have a shelf life of up to 12 months with no compromise in performance over time
  • Gels are available in 15 and 10 well formats as either homogenous (10 and 12%) or gradient (4-12%, 8-16% and 4-20%)
  • Compatible with standard Laemmli buffers
  • Works well with standard protein detection protocols
  • Amersham ECL Gel is cast without SDS, allowing the user to define the separation conditions by the composition of the running buffer and sample loading buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Clear
Porcentaje del gel 4 to 20%
Gel Thickness 1.4 mm
Tipo de gel Tris-HCl
Separación de proteína
Tipo de separación Denaturing, Native
Pocillos 15 pocillos
Formulación Acrylamide/bis-acrylamide, %C = 2.6% (w/w), %T = Total concentration (w/v) of Acrylamide + bis-acrylamide 4 to 20%
Para utilizar con (aplicación) Polyacrylamide Gel Electrophoresis
Cantidad 10/Pk.
Requisitos de almacenamiento De 4 °C a 8 °C
Grosor (imperial) 0.05 in.
Volumen por pocillo 20 μL
Longitud (métrico) 75 mm
Longitud del gel (métrico) 7.5 cm
Anchura (imperial) 3.15 in.
Anchura del gel (imperial) 3.15 in.
Anchura (métrico) 80 mm
Anchura del gel (métrico) 8 cm
Altura (imperial) 2.95 in.
Altura (métrico) 7.5 cm
Tipo de producto Gradiente Page
Para utilizar con (equipo) Amersham ECL Gel Box