Learn More
Cytiva Paquetes de colorante reactivo de postetiquetado Amersham™ CyDye™
Código de producto. 10724947 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
12 viales
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10724947 12 viales 1 PCS
1 options
Código de producto. 10724947 Proveedor Cytiva N.º de proveedor RPN5661
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Reactivos flúor CyDye específicamente optimizados para el etiquetado de micromatrices de ácidos nucleicos El paquete de colorante reactivo de postetiquetado Cytiva CyDye proporciona cómodamente empaquetados, éster NHS monofuncional muy reactivo con Cy3 y Cy5 para etiquetar sondas a través de la ruta postetiquetado (amino alilo).
  • Tintes con Cy™3 y Cy™5 de alta reactividad: 40.000 pmol de tinte reactivo por vial, a > 75 % de contenido de tinte reactivo
  • Cada vial es suficiente para una reacción de etiquetado de 0,5 hasta 2 μg de aa-cADN o de 3 a 10 μg de aa-ARN
  • Listo para usar, dispensado individualmente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Solo flúores reactivos CyDye específicamente optimizados para el etiquetado de micromatrices de ácidos nucleicos
Cantidad 12 viales
Tipo de producto Paquete de colorante reactivo de postetiquetado CyDye
Contenido del kit 12 viales de éster de NHS Cy3 y 12 viales de éster de NHS Cy5
Intervalo de pH Desde 8,5 hasta 9,5
Suficiente para Una reacción de etiquetado de 0,5 hasta 2 μg de aa-ADNc o de 3 hasta 10 μg de aa-ARN
Contenido y almacenamiento De -15 °C a -30 °C