Descripción
Para etiquetado de sondas de ADN y ARN, especialmente para el análisis multicolor en micromatrices, hibridación in situ fluorescente (FISH), identificación de cromosomas, pintado de cromosomas completos, cariotipado y mapeo genético. Los nucleótidos marcados con CyDye están disponibles en una gama de colores intensos y brillantes con una banda de emisión estrecha— ideal para multiplexar dentro de una sola muestra.
- Unión no específica baja
- Alta fotoestabilidad
- Alta solubilidad en el agua
- Insensible al pH
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Los CyDyes son un grupo de colorantes fluorescentes brillantes que se pueden utilizar en la investigación genómica y proteica. Los nucleótidos marcados con colorante CyDye presentan las siguientes propiedades: |
| pH | 7 |
| Peso molecular | 791,99 (monofunción), 975,15 (bifunción) |
| Tipo de producto | Cy5-dCTP |
| Reactivos | Reactivos de etiquetado de proteínas |
| Longitud de onda | 670 nm |
| Contenido y almacenamiento | De -15 °C a -30 °C |
| Cantidad | 25 nmol |
| Color | Rojo lejano |
| Para utilizar con (aplicación) | Investigación genómica y de proteínas, etiquetado de sondas de ADN y ARN, especialmente para el análisis multicolor en micromatrices, hibridación in situ fluorescente (FISH), identificación de cromosomas, pintado de cromosomas completos, cariotipado y mapeo genético |