Learn More
Ambrisentan, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16514404 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16514404 250 mg 250 miligramos
16504404 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16514404 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 463952500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 177036-94-1 | C22H22N2O4 | 378.43 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 177036-94-1
Fórmula molecular C22H22N2O4
Peso molecular (g/mol) 378.43
Clave InChI OUJTZYPIHDYQMC-UHFFFAOYNA-N
Nombre IUPAC ácido 2-[(4,6-dimetilpirimidin-2-il)oxi]-3-metoxi-3,3-difenilpropanoico
SMILES COC(C(OC1=NC(C)=CC(C)=N1)C(O)=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ambrisentan
Punto de fusión >150.0°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.42
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ambrisentan
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ambrisentan