Learn More
Éster Metílico de Ambrisentán, TRC
Código de producto. 30136903
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136903 500 mg 500 miligramos
30135026 1 g 1 g
30040552 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136903 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA575871500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1106685-61-3
Fórmula molecular C23H24N2O4
Peso molecular (g/mol) 392.45
Sinónimo (+)-(2S)-2-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)oxy]-3-methoxy-3,3-diphenylpropanoic Acid Methyl Ester, (S)-Methyl 2-((4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-oxy)-3-methoxy-3,3-diphenylpropanoate;
SMILES COC(=O)[C@@H](Oc1nc(C)cc(C)n1)C(OC)(c2ccccc2)c3ccccc3
Specifications
Nombre del producto químico o material Ambrisentan Methyl Ester
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.1736