Learn More
Éster Metílico de Ambrisentán, TRC
Código de producto. 30135026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Unit Size:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30135026 1 g 1 g
30136903 500 mg 500 miligramos
30040552 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30135026 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA5758711G
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1106685-61-3
Fórmula molecular C23H24N2O4
Peso molecular (g/mol) 392.45
Sinónimo (+)-(2S)-2-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)oxy]-3-methoxy-3,3-diphenylpropanoic Acid Methyl Ester, (S)-Methyl 2-((4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-oxy)-3-methoxy-3,3-diphenylpropanoate;
SMILES COC(=O)[C@@H](Oc1nc(C)cc(C)n1)C(OC)(c2ccccc2)c3ccccc3
Specifications
Nombre del producto químico o material Ambrisentan Methyl Ester
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.1736