Learn More
Invitrogen™ Minikit de ARN PureLink™
Código de producto. 13355364
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 preparaciones
250 preparaciones
50 cartuchos
50 preparaciones
Tipo de producto:
Homogeneizador
Minicolumnas de ARN
Minikit ARN
Tamaño de la unidad:
250 preparaciones
50 reacciones
cada uno
paquete de 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de producto unitSize
13355364 250 preparaciones Minikit ARN 250 preparaciones
10359103 10 preparaciones Minikit ARN cada uno
10307963 50 preparaciones Minikit ARN cada uno
15914204 50 cartuchos Minicolumnas de ARN paquete de 50
10043742 50 cartuchos Homogeneizador 50 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27969
Código de producto. 13355364 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 12183025
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27969
Proporciona un método simple, fiable y rápido en columna para aislar ARN total de alta calidad a partir de una amplia variedad de fuentes sin necesidad de emplear reactivos peligrosos como el fenol
The PureLink RNA Mini Kit is a column-based kit used to isolate high-quality total RNA from a wide variety of sample types in 20 minutes using standard laboratory equipment. The kit includes RNase-free lysis and wash solutions that protect RNA from RNases while liberating the RNA from DNA, proteins, and other cellular debris. The fast spin-column workflow is ideal for processing low to mid-throughput batch sizes. The advanced PureLink RNA Mini spin column design allows for maximum sample input (200 mg of tissue) and RNA recovery (up to 1000 μg). This means that users can process both small and large sample sizes with the same RNA isolation kit.
Purificación de columnas rápida y cómoda
El minikit de ARN PureLink™ proporciona una rápida purificación de ARN total a partir de una amplia variedad de tipos de células y tejidos para producir hasta 1000 μg de ARN purificado a partir de una única extracción. Se puede obtener ARN total de alta calidad a partir de cantidades preparadas de tamaño pequeño o mediano de material inicial sin contaminación de ADN genómico.
Purificación de ARN simplificada y no tóxica
El minikit de ARN PureLink™ combina la lisis de isotiocianato de guanidina sin toxicidad con la velocidad, la pureza y la facilidad de uso de la purificación mediante membrana de sílice. Este procedimiento fácil y seguro normalmente se puede realizar en menos de 20 minutos sin necesidad de realizar extracciones peligrosas de fenol/cloroformo, centrifugado de CsCl, LiCl o precipitación de alcohol.
  • Obtenga ARN de alto rendimiento e integridad
  • Capacidades de purificación de ARN rápidas y seguras
  • ARN listo para su uso para numerosas aplicaciones posteriores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • Tampón de lisis (500 ml)
• Tampón de lavado I (250 ml)
• Tampón de lavado II (75 ml)
• Agua sin RNasa (75 ml)
• Cartuchos de centrifugación con tubos de recogida (5 × 50 cada uno)
• Tubos de recogida (5 × 50 cada uno)
• Tubos de recuperación (5 × 50 cada uno)
Almacenar a temperatura ambiente.
Isolation Technology Columna de centrifugación de sílice
Tiempo de purificación 20 min
Volumen de elución De 30 to 100 μl
Tipo de muestra Cualquier tipo de tejido, cultivo bacteriano, sangre, cultivos celulares, Muestras líquidas (p. ej., suero), planta, homogeneizados de tejidos
Tipo de producto final ARN total
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Para utilizar con (aplicación) RT-PCR, qPCR, construcción de bibliotecas de ADNc, NGS, análisis de micromatrices, hibridación blot, Northern Blotting, traslación in vitro, ensayos de protección de nucleasas, etiquetado de ácidos nucleicos
Tipo de producto Minikit ARN
Cantidad 250 preparaciones
Báscula Mini
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Cantidad de material de partida 5 x 10^6 a 1 x 10^8 células, hasta 200 mg de tejido
Producción Hasta 350 μg
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • RNA Mini Kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid