Learn More
Karl Hecht™ Frasco de vidrio ámbar con tapón de vidrio
Descripción
- El color ámbar protege las sustancias sensibles a la luz.
- Tapón de vidrio
- Cuello estrecho
- Tamaño de junta 19/26
- Capacidad de 250mL
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Color | Ámbar |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de medios fotosensibles |
| Incluye | Tapón |
| Material | De cristal |
| Junta cónica estándar | 19/26 |
| Closure Included | Sí |
| Material del cierre | Vidrio |
| Tipo de producto | Frasco de almacenamiento |