Learn More
Hidrato de sulfato de aluminio, puriss., cumple con las especificaciones analíticas de las farmacopeas británica y Eur., 100-110%, 51,0-59,0% base Al2(SO4)3, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. 15651020
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
20 kg
25 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
20 Kg
25 Kg
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15651020 6 x 1 kg paquete de 6
15611020 1 kg 1 Kg
15621020 2.5 kg 2.50 Kg
15631020 20 kg 20 Kg
15641020 25 kg 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15651020 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 110446X1KG
Solicitar formato a granel o personalizado
puriss., cumple con las especificaciones analíticas de las farmacopeas británica, europea, 100-110 %, base de Al2(SO4)3 al 51,0-59,0 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7784-31-8
Fórmula molecular Al2H36O30S3
Peso molecular (g/mol) 666.401
Clave InChI AMVQGJHFDJVOOB-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo aluminum sulfate octadecahydrate, patent alum, cake alum octadecahydrate, unii-tcs9l00g8f, dialuminum sulfate octadecahydrate, tcs9l00g8f, aluminum sulfate.18h2o, aluminum sulfate.18h2o, dialuminium sulfate octadecahydrate, aluminum sulfate-water 1/18
PubChem CID 22377415
ChEBI CHEBI:74779
Nombre IUPAC dialuminio; trisulfato; octadecahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum Sulfate Hydrate
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph.Eur.BP
Cantidad 6 x 1 kg
Fórmula lineal Al2(SO4)3 · 18H2O
Número UN UN3260
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.15 (anhydrous basis)
Porcentaje de pureza 100 to 110%
Grado puriss.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.