Learn More
Sulfato de aluminio, Puriss., cumple con las especificaciones analíticas de BP, Ph. Eur., 100-110%, 51,0-59,0% Al2(SO4)3, Solstice
BIOPHARMA
Código de producto. 15611020 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
20 kg
25 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
20 Kg
25 Kg
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15611020 1 kg 1 Kg
15621020 2.5 kg 2.50 Kg
15651020 6 x 1 kg paquete de 6
15631020 20 kg 20 Kg
15641020 25 kg 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15611020 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 110441KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.00€
    67.22€ / 1 Kg
    Ahorro 8.78€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-04-2027
Añadir a la cesta
puriss., cumple con las especificaciones analíticas de las farmacopeas británica, europea, 100-110 %, base de Al2(SO4)3 al 51,0-59,0 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7784-31-8
Fórmula molecular Al2H36O30S3
Peso molecular (g/mol) 666.401
Clave InChI AMVQGJHFDJVOOB-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo aluminum sulfate octadecahydrate, patent alum, cake alum octadecahydrate, unii-tcs9l00g8f, dialuminum sulfate octadecahydrate, tcs9l00g8f, aluminum sulfate.18h2o, aluminum sulfate.18h2o, dialuminium sulfate octadecahydrate, aluminum sulfate-water 1/18
PubChem CID 22377415
ChEBI CHEBI:74779
Nombre IUPAC dialuminio; trisulfato; octadecahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum Sulfate Hydrate
Nombre de nota Cumple con la especificación analítica de Ph.Eur.BP
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal Al2(SO4)3 · 18H2O
Número UN 3260
Formula Weight (peso de la fórmula) 342,15g/mol (base anhidro)
Porcentaje de pureza 100 a 110%
Grado puriss.
compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminum sulfate hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminum sulfate hydrate