Learn More
Solución de aluminio para ICP, 1 g/l matriz HCl, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12953354 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12953354 1 mL 500 ml
12933354 100 mL 100 ml
12943354 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12953354 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S 002 500
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
CAS 66003-55-2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aminohippuric acid reagent.
Envase Ampolla
Nombres de analitos o componentes Alloxydine
Concentración 100 μg/mL
Tipo Normas de pesticidas y metabolitos
Elemento Alloxydine
Solvent or Matrix Acetonitrile
Cantidad 1 mL