Learn More
Aluminum potassium sulfate dodecahydrate, Puriss., meets analytical spec. of BP, Ph. Eur., 99.0-100.5% (calc. on dry substance), Solstice
Código de producto. 15661160 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15661160 6 x 1 kg paquete de 6
15651160 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15661160 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 126236X1KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Puriss., meets analytical specification of BP, European Pharmacopoeia, 99.0-100.5% (calc. on dry substance)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7784-24-9
Fórmula molecular AlH24KO20S2
Peso molecular (g/mol) 474.372
Número MDL MFCD00149143
Clave InChI GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo kalinite, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium alum dodecahydrate, potash alum dodecahydrate, aluminum potassium disulfate dodecahydrate, unii-1l24v9r23s, alum, potassium, dodecahydrate, potassium aluminum sulfate dodecahydrate, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium aluminum disulfate dodecahydrate
PubChem CID 62667
ChEBI CHEBI:86465
Nombre IUPAC aluminio; potasio; disulfato; dodecahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum potassium sulfate dodecahydrate
Punto de fusión 92°C (literature)
Nombre de nota Puriss., Meets analytical specification of BP, Ph. Eur., 99.0-100.5% (calc. on dry substance)
% máx. CAS 100.0000%
Cantidad 6 x 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0 to 100.5%
Fórmula lineal AlK(SO4)2 · 12H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.39
Porcentaje de pureza 99.0 to 100.5% (calc. on dry substance)
Grado puriss.
Envase Frasco de polietileno
Densidad 1.757 g/mL at 25 °C(lit.)