Learn More
Eppendorf™ Rotor de ángulo fijo de alta velocidad
Código de producto. 10144552 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
24 x 1,5/2 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
10144552 24 x 1,5/2 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10144552 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5427710000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    815.00€
    747.00€ / paquete de 1
    Ahorro 68.00€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Para su usar en 5430 microcentrífugas .
  • Incluye tapa hermética a los aerosoles
  • Recubiertos de PTFE
  • Admite 24 microtubos de ensayo seguros de 1,5/2,0 ml y 30.000 x g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Aluminio
Tipo Rotor de alta velocidad
Capacidad 24 x 1,5/2 ml
RCF máx. 30.130 x g
Vel. máx 17.500 rpm
Para utilizar con (equipo) Microcentrífuga 5430