Learn More
Eppendorf™ Rotores de aluminio de ángulo fijo
Código de producto. 10555563 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
18 x 1,5/2 ml
24 x 1,5/2 ml
4 x 0,2 mL
Incluye:
Tapa de polipropileno
Tapa de rotor para aerosoles
Vel. máx:
14.680 rpm
14.680 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Incluye Vel. máx Tamaño de la unidad
10555563 24 x 1,5/2 ml Tapa de rotor para aerosoles 14.680 rpm cada uno
10422662 18 x 1,5/2 ml Tapa de polipropileno 14.680 rpm cada uno
10634603 4 x 0,2 mL Tapa de rotor para aerosoles 14.680 rpm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10555563 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5424702007
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Utilice estos rotores para una gran variedad de aplicaciones. Los rotores de ángulo fijo de aluminio Eppendorf™ son ideales para laboratorios moleculares y biológicos.
  • Opción de cuatro rotores diferentes
  • El rotor estándar que admite tubos de 1,5 ml/2,0 ml
  • PCR* Las tiras y los kits/columnas de centrifugación se pueden centrifugar en el rotor correspondiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Aluminio
Tipo Rotor de ángulo fijo
Capacidad 24 x 1,5/2 ml
Vel. máx 14.680 rpm
Incluye Tapa de rotor para aerosoles