Learn More
Sperian™ Cánister de aluminio RD40 Honeywell™
Descripción
- El cuerpo fabricado de aluminio proporciona una óptima resistencia a peligros
- Baja resistencia a la respiración
- Disponibles en modelos para proteger contra partículas en suspensión en el aire, peligros biológicos, productos químico
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de cartucho | Canister |
| Certificaciones/conformidad | E.C. Declaración de Conformidad- Categoría CE PPE- 3, Garantía de Calidad- ISO 9001 / 2000, Número de Certificado CE- 7549 A/12/23 PSA, Atestado CE- Atestado CE, Número de Atestado CE- 7549 A/12/23 PSA, Certificaciones- EN 14387, EN 12941, filtro loc |
| Tipo de conexión | RD40 |
| Material | Aleación de aluminio con cubierta de PE carbón activado e impregnado |
| Tipo de producto | ALU RD40 A2B2E2K2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Protección respiratoria contra muchos gases, vapores y/o partículas peligrosas en muchas aplicaciones |
| Para utilizar con (equipo) | Mascarillacompleta equipada con un conector Rd40 |
| Modelo | Modelo A2B2E2K2RD |
| Cantidad | 1 unidad |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?