Learn More
Aluminón, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11343298
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11343298 100 g 100 g
11333298 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11343298 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036239.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 569-58-4 | C22H23N3O9 | 473.438 g/mol
It is a potent inhibitor of ribonuclease and topoisomerase II by preventing the binding of the nucleic acid to the enzyme. It stimulates tyrosine phosphorylation processes including the Jak2/STAT5 pathway in NB2 lymphoma cells, ErbB4 in neuroblastoma cells, and MAP kinases, Shc proteins, phosphatidylinositide 3-kinase and phospholipase C in PC12 cells. Aurintricarboxylic acid inhibits apoptosis in many cell types. Its neuroprotective effect, perhaps due to its ability to prevent down-regulation of Ca2+ impermeable GluR2 receptors or to its ability to inhibit calpain, a Ca2+-activated protease that is activated during apoptosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 569-58-4
Fórmula molecular C22H23N3O9
Peso molecular (g/mol) 473.438
Número MDL MFCD00040925
Clave InChI AIPNSHNRCQOTRI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminon, ammonium aurintricarboxylate, aurintricarboxylic acid ammonium salt, aurintricarboxylic acid, acs
PubChem CID 54729869
ChEBI CHEBI:87398
Nombre IUPAC triazanio; 5-[(3-carboxi-4-oxidofenil)-(3-carboxi-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]-2-oxidobenzoato
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=C2C=CC(=O)C(=C2)C(=O)O)C3=CC(=C(C=C3)[O-])C(=O)[O-])C(=O)O)[O-].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminon
Punto de fusión 220°C to 225°C (decomposition)
pH 5.3
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Índice Merck 14,322
Información de solubilidad Soluble in water(800g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 473.44
Grado ACS
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminon, ACS
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminon