Learn More
Aluminio para matriz AAS 1 g/L HNO3 , Fisher chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12983245 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1000 mL
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
100 ml
1000 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12983245 500 mL Frasco 500 ml
12963245 100 mL Frasco 100 ml
12973245 1000 mL Frasco 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12983245 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor B 102 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.15€
    44.42€ / 500 ml
    Ahorro 9.73€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
CAS 7697-37-2
Fórmula molecular HNO3
Peso molecular (g/mol) 63.01
Número MDL MFCD00011349
Clave InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Nombre IUPAC ácido nítrico
SMILES O[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum
Envase Frasco
Forma física Líquido
Concentración 1 g/L ±0,002 g/L
Tipo Solución estándar de elemento único de llama
Solvent or Matrix 2% HNO3
Cantidad 500 mL