Descripción
- Diputado EcoChrom™ La alúmina B, actividad I es un óxido de aluminio, que se encuentra en la naturaleza en forma de diversos minerales como la bauxita, el corindón, etc.
- Se utiliza como adsorbente, agente desecante y catalizador, y en la fabricación de cementos y refractarios dentales.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Alumina B |
| Nombre de nota | Actividad: I, cuenta de actividad. Para Brockmann: 24 l/mm |
| Color | De rosa a blanco |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 500 g |
| Nombre IUPAC | dialuminio; oxígeno(2-) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 101.96 |
| Densidad | 3,94 g/cm3 (a 20 °C) |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo. Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.