Learn More
Altiratinib, MedChemExpress
Código de producto. 16488456
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488456 100 mg 100 miligramos
16454487 50 mg 50 miligramos
16431068 5 mg 5 miligramos
16418618 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16488456 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0791
MedChemExpress Altiratinib (DCC-2701) is a multi-targeted kinase inhibitor with IC50s of 2.7, 8, 9.2, 9.3, 0.85, 4.6, 0.83 nM for MET, TIE2, VEGFR2, FLT3, Trk1, Trk2, and Trk3 respectively.
Altiratinib (DCC-2701) is a multi-targeted kinase inhibitor with IC50s of 2.7, 8, 9.2, 9.3, 0.85, 4.6, 0.83 nM for MET, TIE2, VEGFR2, FLT3, Trk1, Trk2, and Trk3 respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Altiratinib
CAS 1345847-93-9
Color Caqui
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H21F3N4O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo DCC-2701
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (48.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1(C(NC2=CC=C(F)C=C2)=O)CC1)NC3=CC(F)=C(OC4=CC(NC(C5CC5)=O)=NC=C4)C=C3F
Peso molecular (g/mol) 510.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 510.46
Porcentaje de pureza 98.06%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease