missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ALS2CR2 Antibody [PerCP], Novus Biologicals™

Código de producto. 30574457 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30574457 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30574457 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345787PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ALS2CR2 Polyclonal antibody specifically detects ALS2CR2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ALS2CR2
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen ALS2CR2candidate 2, Amyotrophic lateral sclerosis 2 chromosomal region candidate gene 2 protein, CALS-21MGC102916, ILP-interacting protein, ILPIPSTRAD beta, Pseudokinase ALS2CR2, STE20-related kinase adaptor beta
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno STE20-related kinase adaptor beta. (Uniprot# Q9C0K7)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Protein Kinase, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55437
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.