Learn More
Texwipe™ Toallitas de poliéster AlphaWipe™
Código de producto. 12363755 Tienda Texwipe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10,16 x 10,16 cm (4 x 4 in)
12 x 12 in
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Cantidad de embalaje:
150/paq.
150/paq. (A granel)
300/paq.
75/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 150
paquete de 300
paquete de 75
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Cantidad de embalaje unitSize
12363755 10,16 x 10,16 cm (4 x 4 in) 300/paq. paquete de 300
12383755 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) 150/paq. paquete de 150
11565355 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) 150/paq. (A granel) paquete de 150
11595355 12 x 12 in 75/paq. paquete de 75
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12363755 Proveedor Texwipe™ N.º de proveedor TX1004
Equipe su laboratorio
Usar código promocional 28007
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para aplicaciones de ISO Clase 5 y 6
  • Construcción de doble tejido sin bloqueo de poliéster de un 100 % de filamento continuo
  • Limpiador de gran gramaje para todo tipo de usos para limpieza de superficies y control de derrames
  • Alta capacidad de absorción, buena resistencia a la abrasión y partículas de baja liberación
  • Eficaz como superficie de trabajo limpia y para el embalaje de piezas sensibles
  • Trazabilidad lote a lote
Información de órdenes
Envasadas lavadas y para salas limpias en envases para salas limpias Bag-Within-A-Bag™ a prueba de disolventes. Peso base: 163g/m2.
Especificaciones
Tipo de producto Toallita seca
Longitud (imperial) 4 in
Longitud (métrico) 10,2 cm
Anchura (imperial) 4 in
Anchura (métrico) 10,16 cm
Material Poliéster de filamento continuo
Peso base 158
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999
Color Blanco
Estructura Tejido doble
Bordes Corte de lavado
Dimensiones (L x An) 10,16 x 10,16 cm (4 x 4 in)
Para utilizar con (aplicación) Ideal para limpieza general, control de derrames, limpieza y pulido Acero inoxidable, cubierta protectora de piezas y producto
Cantidad de embalaje 300/paq.