Learn More
Texwipe™ Toallitas de poliéster AlphaWipe™
Código de producto. 11595355 Tienda Texwipe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10,16 x 10,16 cm (4 x 4 in)
12 x 12 in
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Cantidad de embalaje:
150/paq.
150/paq. (A granel)
300/paq.
75/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 150
paquete de 300
paquete de 75
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Cantidad de embalaje Tamaño de la unidad
11595355 12 x 12 in 75/paq. paquete de 75
12363755 10,16 x 10,16 cm (4 x 4 in) 300/paq. paquete de 300
12383755 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) 150/paq. paquete de 150
11565355 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) 150/paq. (A granel) paquete de 150
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11595355 Proveedor Texwipe™ N.º de proveedor TX1013
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para aplicaciones de ISO Clase 5 y 6
  • Construcción de doble tejido sin bloqueo de poliéster de un 100 % de filamento continuo
  • Limpiador de gran gramaje para todo tipo de usos para limpieza de superficies y control de derrames
  • Alta capacidad de absorción, buena resistencia a la abrasión y partículas de baja liberación
  • Eficaz como superficie de trabajo limpia y para el embalaje de piezas sensibles
  • Trazabilidad lote a lote
Información de órdenes
Envasadas lavadas y para salas limpias en envases para salas limpias Bag-Within-A-Bag™ a prueba de disolventes. Peso base: 163g/m2.
Especificaciones
Tipo de producto Toallita seca
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30,5 cm
Anchura (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 30,5 cm
Material Poliéster de filamento continuo
Peso base 158
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999
Color Blanco
Estructura Tejido doble
Bordes Corte de lavado
Dimensiones (L x An) 12 x 12 in
Para utilizar con (aplicación) Ideal para limpieza general, control de derrames, limpieza y pulido Acero inoxidable, cubierta protectora de piezas y producto
Cantidad de embalaje 75/paq.