Learn More
Ansell Camisa AlphaTec™ 4000
Código de producto. 17100695
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
Grande
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17100695 XL paquete de 20
17170685 Pequeño paquete de 20
17180685 M paquete de 20
17190685 Grande paquete de 20
17110695 2XL paquete de 20
17120695 3XL paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17100695 Proveedor Ansell N.º de proveedor GR40T0023005
Fecha estimada de envoi: 25-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un tejido de barrera multicapa único, reconocido por su tacto ligero pero robusto y su excepcional barrera contra los materiales orgánicos.& productos químicos inorgánicos.
  • Protección excepcional, más de 200 productos químicos sometidos a prueba de permeabilidad, incluidos agentes de guerra química
  • Diseñada para protección
  • Sin silicona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño XL
Sexo Unisex
Material Tejido laminado de barrera multicapa
Color Verde
Tipo de tapón Cremallera doble
Tipo de costura Soldada y con cinta
Certificaciones/conformidad (Europa) Solo protección parcial del cuerpo, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14126:2003
Tipo de producto Chaqueta resistente a productos químicos
Modelo G40T230
Para utilizar con (aplicación) Entornos contaminados, manipulación química, llenado, mezcla y carga de materias primas, transferencia de líquidos y sólidos, bombas de apertura y vaciado de válvulas o líneas, carga y descarga de equipos de proceso, recogida de muestras de materias primas, mezcla de concentración y paletización, respuesta a Hazmat, montaje y desmontaje de tuberías grandes
Peso (métrico) 103 gsm